Learn More
1H-imidazol-4-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Imidazole-4-carbonitrile |
| CAS | 57090-88-7 |
| Fórmula molecular | C4H3N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Cyano-1H-imidazole, 4-Cyanoimidazole, 4-Imidazolecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3N3/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,(H,6,7) |
| SMILES | N#CC1=CN=CN1 |
| Nombre IUPAC | 1H-imidazol-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 93.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.0327 |