Learn More
1H-Imidazol-2-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30393529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30393529 5 g 5 g
30395978 2.5 g -
30408766 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3502155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10111-08-7
Fórmula molecular C4H4N2O
Peso molecular (g/mol) 96.09
Sinónimo Imidazole-2-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde
Nombre IUPAC 1H-imidazol-2-carbaldehído
SMILES O=Cc1ncc[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0324