Learn More
1H-imidazol-2-ilmetanol hidrocloruro, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10160632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10160632 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10452434 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10160632 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC08909DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 116177-22-1
Fórmula molecular C4H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 134.563
Número MDL MFCD03659700
Clave InChI FEORNCWZOSTSRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-2-yl methanol hydrochloride, imidazolylmethanol hydrochloride, hydroxymethylimidazole hydrochloride, hydroxymethyl imidazole hydrochloride, imidazol-2-ylmethan-1-ol, chloride
PubChem CID 2776278
Nombre IUPAC 1H-imidazol-2-ilmetanol; clorhidrato
SMILES C1=CN=C(N1)CO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.57
Porcentaje de pureza 97%