Learn More
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10145823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10145823 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10429670 100 g Frasco de plástico 100 GR
10235620 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10145823 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183880025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-14-7
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.13
Número MDL MFCD00005699
Clave InChI QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
Nombre IUPAC 2H-benzotriazol
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzotriazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94.0°C to 99.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 204.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 26, 38
Fieser 16,21
Índice Merck 15, 1111
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,toluene,chloroform,and dmf,soluble in ethanol,methanol and ethyleneglycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, gránulos, cristales, agujas o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Benzotriazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Benzotriazole