Learn More
Clorhidrato de 1H-benzotriazol-1-carboxamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Hydrochloride |
| CAS | 19503-22-1 |
| Fórmula molecular | C7H8ClN5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1H-Benzotriazole-1-carboxamidine Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N5.ClH/c8-7(9)12-6-4-2-1-3-5(6)10-11-12;/h1-4H,(H3,8,9);1H |
| SMILES | NC(N1C2=CC=CC=C2N=N1)=N.Cl |
| Nombre IUPAC | 1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-carboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 197.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.05 |