Learn More
1H-benzotriazol-1-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde |
| CAS | 72773-04-7 |
| Fórmula molecular | C7H5N3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N3O/c11-5-10-7-4-2-1-3-6(7)8-9-10/h1-5H |
| SMILES | O=Cn1nnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | benzotriazol-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 147.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0433 |