Learn More
Hexafluorofosfato de 1H-benzotriazol-1-iloxitris(dimetilamino)fosfonio, 98%
Description
El hexafluorofosfato de 1H-benzotriazol-1-iloxitris(dimetilamino)fosfonio se utiliza como reactivo para el acoplamiento de péptidos, lactonización, esterificación selectiva, amidación de alfa aminoácidos sin racemización y síntesis de magnolamida para actividad antioxidante y catalizador para el derivado de 9-acridinacaroboxamida. También se utiliza como precursor para la síntesis de los ésteres de fenilo de los aminoácidos. Actúa como sustituto del reactivo hexafluorofosfato de (benzotriazol-1-iloxi)tris(dimetilamino)fosfonio (BOP).
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
1H-Benzotriazol-1-iloxytris(dimetilamino)fosfonio el hexafluorofosfato se utiliza como reactivo para el acoplamiento de péptidos, la lactonización, la esterificación selectiva, la amidación de aminoácidos alfa sin racemización y la síntesis de magnolamida para la actividad antioxidante y como catalizador para el derivado de 9-acridinecaroboxamida. También se utiliza como precursor para la síntesis de los ésteres de fenilo de los aminoácidos. Actúa como sustituto del reactivo (Benzotriazol-1-iloxi)tris(dimetilamino)fosfonio hexafluorofosfato (BOP).
Solubilidad
soluble en metanol, acetona y diclorometano. Insoluble en agua.
Notas
sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate |
| Punto de fusión | ∼138°C (decomposition) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1325 |
| Beilstein | 4287025 |
| Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.29 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.