Learn More
Hexafluorofosfato de 1H-benzotriazol-1-iloxitris(dimetilamino)fosfonio, 98%
Código de producto. 11443187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443187 1 g 1 g
11453187 5 g 5 g
11463187 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16140.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56602-33-6 | C12H22F6N6OP2 | 442,287 g/mol
El hexafluorofosfato de 1H-benzotriazol-1-iloxitris(dimetilamino)fosfonio se utiliza como reactivo para el acoplamiento de péptidos, lactonización, esterificación selectiva, amidación de alfa aminoácidos sin racemización y síntesis de magnolamida para actividad antioxidante y catalizador para el derivado de 9-acridinacaroboxamida. También se utiliza como precursor para la síntesis de los ésteres de fenilo de los aminoácidos. Actúa como sustituto del reactivo hexafluorofosfato de (benzotriazol-1-iloxi)tris(dimetilamino)fosfonio (BOP).
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
1H-Benzotriazol-1-iloxytris(dimetilamino)fosfonio el hexafluorofosfato se utiliza como reactivo para el acoplamiento de péptidos, la lactonización, la esterificación selectiva, la amidación de aminoácidos alfa sin racemización y la síntesis de magnolamida para la actividad antioxidante y como catalizador para el derivado de 9-acridinecaroboxamida. También se utiliza como precursor para la síntesis de los ésteres de fenilo de los aminoácidos. Actúa como sustituto del reactivo (Benzotriazol-1-iloxi)tris(dimetilamino)fosfonio hexafluorofosfato (BOP).
Solubilidad
soluble en metanol, acetona y diclorometano. Insoluble en agua.
Notas
sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56602-33-6
Fórmula molecular C12H22F6N6OP2
Peso molecular (g/mol) 442.287
Número MDL MFCD00011948
Clave InChI MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 151348
Nombre IUPAC benzotriazol-1-iloxi-tris(dimetilamino)fosfanio;hexafluorofosfato
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Punto de fusión ∼138°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Beilstein 4287025
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.29
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación