Learn More
1Hexafluorofosfato de H-benzotriazol-1-iloxitri(1-pirrolidinil)fosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450788 5 g 5 g
11460788 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25251.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128625-52-5 | C18H28F6N6OP2 | 520.401 g/mol
1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl) phosphonium hexafluorophosphate is a peptide coupling reagent utilized in solid phase peptide synthesis. It is also used as a substitute for the (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de 1H-benzotriazol-1-iloxitri(1-pirrolidinil)fosfonio es un reactivo de acoplamiento de péptidos utilizado en la síntesis de péptidos de fase sólida. También se utiliza como sustituto del reactivo de hexafluorofosfato de 1(benzotriazol--iloxi)tris(dimetilamino)fosfonio (BOP).
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128625-52-5
Fórmula molecular C18H28F6N6OP2
Peso molecular (g/mol) 520.401
Número MDL MFCD00077411
Clave InChI VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 2724699
Nombre IUPAC benzotriazol-1-iloxi(tripirrolidin-1-il)fosfanio; hexafluorofosfato
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Punto de fusión ∼155°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3584612
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.4
Porcentaje de pureza 98%