Learn More
Ácido 1H-benzimidazol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30345174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345174 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30345174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB19702010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid
CAS 15788-16-6
Fórmula molecular C8H6N2O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1H-Benzimidazole-6-carboxylic Acid, 5-Benzimidazolecarboxylic Acid, 3H-Benzimidazole-5-carboxylic Acid, 3H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic Acid, 5-Carboxybenzimidazole, Benzimidazole-6-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2[nH]cnc2c1
Nombre IUPAC ácido 1H-benzimidazol-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 162.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0429