Learn More
1H-Bencimidazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10794255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10794255 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10092314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10055483 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10794255 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45904CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 58442-17-4
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.149
Clave InChI ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
PubChem CID 10012038
Nombre IUPAC 3H-benzimidazol-5-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%