Learn More
Éster de pinacol de ácido 1H-bencimidazol-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755462 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10755462 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10755462 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430540010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
CAS 1007206-54-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204.2°C to 208.5°C
Color De morado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H17BN2O2
Número MDL MFCD11054041
Cantidad 1 g
Sinónimo 1h-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole-5-boronic acid, pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzo d imidazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-1,3-benzodiazole
Clave InChI HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Nombre IUPAC 6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 244.10
PubChem CID 46738006
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.