Learn More
Hidrato de ácido 1H-bencimidazol-2-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10187472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10187472 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10096202 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10230545 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10187472 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09051CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 849776-47-2
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.163
Clave InChI YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate, 1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylicacid, hydrate 1:1, c8h6n2o2.h2o, 2-carboxy-1h-benzimidazole hydrate, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 18525703
Nombre IUPAC Ácido 1H-bencimidazol-2-carboxílico; hidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.17
Porcentaje de pureza 90%