Learn More
1H,4H,6H,7H-Pirano[4,3-c]pirazol-3-ilmetanamina, TRC
Código de producto. 30406420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406420 100 mg
30399610 500 mg
30403594 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH160086100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933722-15-7
Fórmula molecular C7H11N3O
Peso molecular (g/mol) 153.18
Sinónimo 2,4,6,7-Tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole-3-methanamine
Nombre IUPAC 2,4,6,7-tetrahidropirano[4,3-c]pirazol-3-ilmetanamina
SMILES NCc1[nH]nc2CCOCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,4H,6H,7H-Pyrano[4,3-c]pyrazol-3-ylmethanamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O/c8-3-7-5-4-11-2-1-6(5)9-10-7/h1-4,8H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0902