Learn More
1H,1H-perfluorohexan-1-ol, TRC
Código de producto. 30414867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30414867 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30414867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2863501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H-Perfluorohexanol
CAS 423-46-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H3 F11 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluoro-1-hexanol, 1,1-Dihydroperfluorohexanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3F11O/c7-2(8,1-18)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h18H,1H2
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 300.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0008
Porcentaje de pureza >95