Learn More
1H,1H-perfluoroheptilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H,1H-Perfluoroheptylamine |
| CAS | 423-49-4 |
| Fórmula molecular | C7 H4 F13 N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F13N/c8-2(9,1-21)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h1,21H2 |
| SMILES | NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 349.093 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.014 |