Learn More
1H,1H-perfluoro-1-octanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10217650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10217650 5 g Frasco de vidrio 5 g
10116923 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10217650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277260050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 307-30-2 | C8H3F15O | 400.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307-30-2
Fórmula molecular C8H3F15O
Peso molecular (g/mol) 400.08
Número MDL MFCD00004675
Clave InChI PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluorooctanol, pentadecafluorooctyl alcohol, unii-9x5w7fq62r, 1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro, pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl alcohol, perfluorooctanol
PubChem CID 67543
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H, 1H-Perfluoro-1-octanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43.0°C to 47.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 100°C to 102°C (100.0 hPa)
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3(CF2)6CH2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 01, IV, 1766
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H,1H-Perfluoro-1-octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2