Learn More
1H,1H-perfluoro-1-octanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429176 25 g 25 g
11419176 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18033.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307-30-2
Fórmula molecular C8H3F15O
Peso molecular (g/mol) 400.087
Número MDL MFCD00004675
Clave InChI PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluorooctanol, pentadecafluorooctyl alcohol, unii-9x5w7fq62r, 1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro, pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl alcohol, perfluorooctanol
PubChem CID 67543
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H-Perfluoro-1-octanol
Punto de fusión 43°C to 47°C
Densidad 1.338
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.308
Cantidad 25 g
Beilstein 1716494
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.08
Porcentaje de pureza 97%