Learn More
1H,1H-Perfluoro-1-nonanol, 98 %
Código de producto. 15449039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15449039 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15449039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16600.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1H,1H-perfluoro-1-nonanol se utiliza para producir otros productos químicos. Por ejemplo, se utiliza para producir éster de 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-nonil de ácido trifluoro-metanesulfonico. Esta reacción necesita reactivo piridina y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H-Perfluoro-1-nonanol
CAS 423-56-3
Punto de fusión 66°C to 71°C
Punto de ebullición 176°C
Fórmula molecular C9H3F17O
Fórmula lineal CF3(CF2)7CH2OH
Número MDL MFCD00153183
Cantidad 5 g
Beilstein 1809099
Sinónimo 1h,1h-perfluoro-1-nonanol, 1h,1h-perfluorononanol, 1h,1h-heptadecafluoro-1-nonanol, 1h,1h-perfluorononan-1-ol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-1-nonanol, heptadecafluorooctylmethanol, 1h,1h-heptadecafluorononanol, 1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro, 1-nonanol,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-1-nonanol #
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI BSXJTDJJVULBTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluorononan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 450.10
PubChem CID 533991
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.1
Porcentaje de pureza 98%