Learn More
1H,1H-perfluoro-1-dodecanol, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329265 5 g 5 g
11339265 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16590.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 423-65-4 | C12H3F23O | 600.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-65-4
Fórmula molecular C12H3F23O
Peso molecular (g/mol) 600.12
Número MDL MFCD00153235
Clave InChI SHTZQFTXUMCALC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h-perfluoro-1-dodecanol, 1h,1h-perfluorododecan-1-ol, 1h,1h-perfluorododecanol, tricosafluoroundecylmethanol, 1h,1h-tricosafluoro-1-dodecanol, 1h,1h-perfluoro-1-lauryl alcohol
PubChem CID 2760321
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricoafluordodecan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H-Perfluoro-1-dodecanol
Punto de fusión ∼110°C
Punto de ebullición 224°C (740 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1810966
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.12
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico