Learn More
1H,1H-perfluoro-1-decanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H,1H-Perfluoro-1-decanol |
| CAS | 307-37-9 |
| Fórmula molecular | C10H3OF19 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecan-1-ol, PCR 171132, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h30H,1H2 |
| SMILES | C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 500.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 499.9881 |