Learn More
1H,1H-Perfluoro-1-decanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319245 5 g 5 g
11329245 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16580.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 307-37-9 | C10H3F19O | 500.103 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307-37-9
Fórmula molecular C10H3F19O
Peso molecular (g/mol) 500.103
Número MDL MFCD00153234
Clave InChI NIRPXSQCRWXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h-nonadecafluoro-1-decanol, 1h,1h-perfluorodecan-1-ol, nonadecafluorononyl methanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecakis fluoranyl decan-1-ol
PubChem CID 2733275
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H-Perfluoro-1-decanol
Punto de fusión 83°C to 90°C
Punto de ebullición 95°C (20 mmHg)
Fórmula lineal CF3(CF2)8CH2OH
Cantidad 5 g
Beilstein 1810012
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.1
Porcentaje de pureza 98%