Learn More
1H,1H,9H-perfluoro-1-nonanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469367 100 g 100 g
11449367 5 g 5 g
11459367 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21407.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 376-18-1 | C9H4F16O | 432.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376-18-1
Fórmula molecular C9H4F16O
Peso molecular (g/mol) 432.104
Número MDL MFCD00039629
Clave InChI MSXVQELLSMPBFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,9h-hexadecafluoro-1-nonanol, hexadecafluoro-1-nonanol, 1-nonanol, hexadecafluoro, 1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluoro, 1-nonanol, 1h,1h,9h-hexadecafluoro, 1h,1h,9h-hexadecafluoro-1-hydroxynonane, 1h,1h,9h-perfluoro-1-nonanol, 1h,1h,9h-hexadecafluorononan-1-ol, omega-h-hexadekafluornonanol-1 german, 1h,1h,9h-hexadecafluorononanol
PubChem CID 9779
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,9H-Perfluoro-1-nonanol
Punto de fusión 55°C to 60°C
Punto de ebullición 157°C to 158°C (200 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1808149
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.11
Porcentaje de pureza 97%