Learn More
1H, 1H, 8H-Perfluoro-1-octanol, TRC
Código de producto. 30180396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180396 500 mg 500 miligramos
30180206 100 mg 100 miligramos
30179828 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP999368500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10331-08-5
Fórmula molecular C8 H4 F14 O
Peso molecular (g/mol) 382.09
Sinónimo 1H,1H,8H-Perfluorooctanol, 1-Octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Tetradecafluoro-1-octanol (ACI)
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorooctan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,8H-Perfluoro-1-octanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4F14O/c9-2(10)4(13,14)6(17,18)8(21,22)7(19,20)5(15,16)3(11,12)1-23/h2,23H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0039