Learn More
1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11430681 100 g 100 g
11420681 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11430681
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20144.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 335-99-9 | C7H4F12O | 332.089 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-99-9
Fórmula molecular C7H4F12O
Peso molecular (g/mol) 332.089
Número MDL MFCD00039630
Clave InChI BYKNGMLDSIEFFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,7h-dodecafluoro-1-heptanol, 1,1,7-trihydroperfluoroheptanol, 1h,1h,7h-dodecafluoroheptanol, 1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoro, unii-lpx5k7ec3w, 1,1,7-trihydrododecafluoroheptanol, 1,1,7-trihydroperfluoroheptyl alcohol, 1-heptanol, 1h,1h,7h-dodecafluoro, 1,1,7-trihydrododecafluoroheptan-1-ol, 1h,1h,7h-dodecafluoro-1-hydroxyheptane
PubChem CID 67639
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptan-1-ol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.762
Punto de ebullición 169°C to 170°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.318
Cantidad 100 g
Beilstein 1800110
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.09
Porcentaje de pureza 97%