Learn More
1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H,1H,6H-Decafluorohexan-1-ol |
| CAS | 60838-60-0 |
| Fórmula molecular | C6H4F10O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluorohexan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4F10O/c7-2(8)4(11,12)6(15,16)5(13,14)3(9,10)1-17/h2,17H,1H2 |
| SMILES | OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decafluorohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 282.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0102 |