Learn More
1H, 1H, 2H-Perfluoro-1-octeno, TRC
Código de producto. 30040516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040516 50 mg 50 miligramos
30136908 500 mg 500 miligramos
30040385 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99922850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25291-17-2
Fórmula molecular C8H3F13
Peso molecular (g/mol) 346.09
Sinónimo 1-Octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro- (8CI, 9CI, ACI), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octene (ACI), (Perfluorohexyl)ethene, (Perfluorohexyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-octene, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooct-1-ene, 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene, 1H,1H,2H-Tridecafluoro-1-octene, C 60LF, Cheminox PFHE, ET 600, ET 600 (fluorocompound), F 1620, TE 6
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-eno
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3F13/c1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h2H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.0027