Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-hexeno, TRC
Código de producto. 30410053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410053 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30410053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9992481G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
CAS 19430-93-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H3 F9
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene, (Perfluorobutyl)ethene, (Perfluorobutyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-hexene, 1-(Perfluorobutyl)ethene, 1H,1H,2H-Nonafluoro-1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexene, 6,6,6,5,5,4,4,3,3-Nonafluoro-1-hexene, Cheminox PFBE, F 1420, Zonyl PFBE
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-eno
Peso molecular (g/mol) 246.074
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0091
Porcentaje de pureza >95