Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-hexeno, TRC
Código de producto. 30411000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411000 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30411000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP999248250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
CAS 19430-93-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H3 F9
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene, (Perfluorobutyl)ethene, (Perfluorobutyl)ethylene, 1,1,2-Trihydroperfluoro-1-hexene, 1-(Perfluorobutyl)ethene, 1H,1H,2H-Nonafluoro-1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexene, 6,6,6,5,5,4,4,3,3-Nonafluoro-1-hexene, Cheminox PFBE, F 1420, Zonyl PFBE
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3F9/c1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-eno
Peso molecular (g/mol) 246.074
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0091
Porcentaje de pureza >95