Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-hexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383776 5 g 5 g
11393776 25 g 25 g
11303786 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11383776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16834.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19430-93-4 | C6H3F9 | 246.076 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19430-93-4
Fórmula molecular C6H3F9
Peso molecular (g/mol) 246.076
Número MDL MFCD00042338
Clave InChI GVEUEBXMTMZVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorobutyl ethylene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-hexene, perfluorobutylethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-hexene, 1h,1h,2h-perfluorohexene, perfluorobutyl ethene, 1-hexene, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexene, perfluoro-n-butyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluorohex-1-ene
PubChem CID 88054
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohex-1-eno
SMILES C=CC(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Densidad 1.457
Punto de ebullición 59°C to 60°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal CF3(CF2)3CH=CH2
Índice de refracción 1.289
Cantidad 5 g
Beilstein 1819716
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.08
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene