Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-dodeceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359265 25 g 25 g
11349265 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16591.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30389-25-4 | C12H3F21 | 546.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30389-25-4
Fórmula molecular C12H3F21
Peso molecular (g/mol) 546.122
Número MDL MFCD00042346
Clave InChI UCHSAVGOZUCXHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorodecyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-dodecene, acmc-20aplc, n-perfluorodecyl ethylene, heneicosafluorodecyl-ethylene, 1h,1h,2h-perfluorododec-1-ene, heneicosafluorodecyl ethylene
PubChem CID 121692
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicosafluorododec-1-eno
SMILES C=CC(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-dodecene
Densidad 1.711
Punto de ebullición 71°C to 72°C (14 mmHg)
Fórmula lineal CF3(CF2)9CH=CH2
Índice de refracción 1.305
Cantidad 25 g
Beilstein 2493721
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.12
Porcentaje de pureza 97%