Learn More
1H, 1H, 2H-Perfluoro-1-decene, TRC
Código de producto. 30137652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137652 25 g 25 g
17978899 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27062325G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21652-58-4
Fórmula molecular C10 H3 F17
Peso molecular (g/mol) 446.11
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decene
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodec-1-eno
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H3F17/c1-2-3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h2H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.9963
Porcentaje de pureza >95%