Learn More
1H,1H,2H-perfluoro-1-deceno, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11345299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345299 5 g 5 g
11355299 25 g 25 g
11365299 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20231.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H-perfluoro-1-deceno se puede utilizar para preparar ácido perfluoronan-1-oico. Pintura para aparatos, pintura para barcos, construcción. Se utiliza como monómero e intermediario clave del tensioactivo de silicio fluoro.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21652-58-4
Fórmula molecular C10H3F17
Peso molecular (g/mol) 446.11
Número MDL MFCD00039246
Clave InChI NKAMGQZDVMQEJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h-perfluoro-1-decene, perfluoro-n-octyl ethylene, perfluorooctyl ethylene, tridecafluoro 1-decene, 1h,1h,2h-perfluorodec-1-ene, 1h,1h,2h-heptadecafluoro-1-decene, perfluoroctyl ethylene, cf3 cf2 7ch=ch2, 1-heptadecafluorooctyl ethene
PubChem CID 88990
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodec-1-eno
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
Densidad 1.68
Punto de ebullición 146°C to 147°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Fórmula lineal CF3(CF2)7CH=CH2
Índice de refracción 1.3033
Cantidad 5 g
Beilstein 2066558
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.11
Porcentaje de pureza 99%