Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorooctiltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane is used as an active component of fluorine modified ORMOCER (organically modified ceramics) coating materials. It is a fluorine based polymer having low surface free energy, enhances its anti-adhesive behavior of polar and non-polar substances. Its wetting property acts in repelling aqueous electrolyte solution away from metallic substrates, thereby giving protection to metal substrate from corrosion. It is utilized in the surface modification of glass nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1H,1H,2H,2H-perfluorooctiltrietoxisilano se utiliza como componente activo de los materiales de recubrimiento ORMOCER (cerámica modificada orgánicamente) modificados con flúor. Se trata de un polímero a base de flúor con baja energía libre en la superficie, que mejora su comportamiento antiadhesivo en sustancias polares y no polares. Su propiedad humectante actúa como repelente de la solución acuosa electrolítica en los sustratos metálicos, protegiendo así de la corrosión al sustrato de metal. Se utiliza en la modificación de la superficie de las nanopartículas de vidrio.
Solubilidad
Miscible con alcohol, hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Punto de ebullición | 220°C |
| Nombre del producto químico o material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane |
| Punto de fusión | <-38°C |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 97°C (206°F) |
| Índice de refracción | 1.345 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 1.333 |
| Fórmula lineal | CF3(CF2)5(CH2)2Si(OCH2CH3)3 |
| Información de solubilidad | Miscible with alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. |
| Mehr anzeigen |