Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorooctiltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480478 5 g 5 g
11490478 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24620.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51851-37-7 | C14H19F13O3Si | 510.367 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane is used as an active component of fluorine modified ORMOCER (organically modified ceramics) coating materials. It is a fluorine based polymer having low surface free energy, enhances its anti-adhesive behavior of polar and non-polar substances. Its wetting property acts in repelling aqueous electrolyte solution away from metallic substrates, thereby giving protection to metal substrate from corrosion. It is utilized in the surface modification of glass nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H,2H-perfluorooctiltrietoxisilano se utiliza como componente activo de los materiales de recubrimiento ORMOCER (cerámica modificada orgánicamente) modificados con flúor. Se trata de un polímero a base de flúor con baja energía libre en la superficie, que mejora su comportamiento antiadhesivo en sustancias polares y no polares. Su propiedad humectante actúa como repelente de la solución acuosa electrolítica en los sustratos metálicos, protegiendo así de la corrosión al sustrato de metal. Se utiliza en la modificación de la superficie de las nanopartículas de vidrio.
Solubilidad
Miscible con alcohol, hidrocarburos alifáticos y aromáticos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51851-37-7
Fórmula molecular C14H19F13O3Si
Peso molecular (g/mol) 510.367
Número MDL MFCD00042333
Clave InChI AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, silane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, perfluorooctyl triethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyltriethoxysilan, triethoxy 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl triethoxysilane, 1h,1h,2h,2h-perfluoroalkyltriethoxysilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octylsilane
PubChem CID 103991
Nombre IUPAC trietoxi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil)silano
SMILES CCO[Si](CCC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 220°C
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Punto de fusión <-38°C
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CF3(CF2)5(CH2)2Si(OCH2CH3)3
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Información de solubilidad Miscible with alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.37
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.345
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.333