Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorooctiltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctiltriclorosilano se utiliza en la silanización de obleas de silicio. Las monocapas automontadas tratadas con él actúan como una capa antiadhesiva y de liberación de poli(dimetilsiloxanos) curados. También se utiliza para fabricar patrones de superficie química de monocapas automontadas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El 1H,1H,2H,2H-perfluorooctiltriclorosilano se utiliza en la silanización de la oblea de silicio. Las monocapas automontadas tratadas con él actúan como una capa antiadhesiva y de liberación de poli(dimetilsiloxanos) curados. También se utiliza para fabricar patrones químicos de superficie de monocapas autoensambladas.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, tetrahidropirano, tolueno y otros disolventes orgánicos.
Notas
Incompatibles con el agua, agentes oxidantes fuertes, alcoholes, ácidos y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 192°C |
| Nombre del producto químico o material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane |
| Cantidad | 10 g |
| Temperatura de inflamación | 87°C (189°F) |
| Índice de refracción | 1.352 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 1.638 |
| Número UN | UN2987 |
| Beilstein | 6154526 |
| Información de solubilidad | Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecaflu orooctyl)silane