Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorooctilmetildiclorosilano, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309285 5 g 5 g
11319285 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16605.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73609-36-6 | C9H7Cl2F13Si | 461.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73609-36-6
Fórmula molecular C9H7Cl2F13Si
Peso molecular (g/mol) 461.12
Número MDL MFCD00042360
Clave InChI VBDMVWQNRXVEGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl methyldichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctylmethyldichlorosilane, dichloro methyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl methyldichlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-methyldichlorosilane, dichloro-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, bis chloranyl-methyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecakis fluoranyl octyl silane, silane, dichloromethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, 2-tridecafluorohexyl ethyldichloro methyl silane
PubChem CID 123573
Nombre IUPAC dicloro-metil-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil)silano
SMILES C[Si](Cl)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 189°C to 190°C
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.35
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.55
Número UN UN2920
Beilstein 6153667
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.13
Porcentaje de pureza 97%