Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctildimetilclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445300 10 g 10 g
11435300 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044543.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102488-47-1 | C10H10ClF13Si | 440.70 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane, can be used to produce dimethyl-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-octyl)-silanol. This reaction will need reagent H2O, (NH4)2CO3, NaCl and solvent diethyl ether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102488-47-1
Fórmula molecular C10H10ClF13Si
Peso molecular (g/mol) 440.70
Número MDL MFCD00042359
Clave InChI AKYGPHVLITVSJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl dimethylchlorosilane, 2-tridecafluorohexyl ethyldimethylchlorosilane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-dimethylchlorosilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyldimethylchlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl
PubChem CID 145382
Nombre IUPAC Cloro-dimetil-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil)silano
SMILES C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 189°C to 191°C
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Temperatura de inflamación 52°C (180°F)
Índice de refracción 1.3453
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.461 g/mL
Número UN UN2986
Beilstein 7040835
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.71
Porcentaje de pureza 97%