Learn More
Ácido 1H,1H,2H,2H-perfluorooctano sulfónico sódico 50 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316842 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316842 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15987126MW50
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium
CAS 27619-94-9
Nombres de analitos o componentes 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H4 F13 O3 S . Na
Concentración 50 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6:2 FTS, H4PFOS, 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Octanesulfonic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, sodium salt (8CI,9CI), 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonate, sodium salt, 6:2 FTS sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F13O3S.Na/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;/h1-2H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC sodio;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctano-1-sulfonato
Solvent or Matrix Methanol/Water
Peso molecular (g/mol) 450.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.9571 g/mol