Learn More
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorohexanol, TRC
Código de producto. 30003244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003244 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30003244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2862355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol
CAS 2043-47-2
Fórmula molecular C6 H5 F9 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorohexyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-n-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanol, 2-(Perfluorobutyl)ethanol, 2-(Perfluorobutyl)ethyl alcohol, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexanol, 4:2 FTOH, A 1420, Perfluorobutylethanol, TEOH 4
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
SMILES OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 264.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0197