Learn More
Ácido 1H,1H,2H,2H-perfluorohexanosulfónico 13C2 (1,2-13C2) sodio 50 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium |
| CAS | 2708218-88-4 |
| Disolvente o matriz | Methanol/Water |
| Fórmula molecular | 13C2 C4 H4 F9 O3 S . Na |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 13C2-4:2 FTSNa, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanesulfonic Acid Sodium Salt-13C2, 13C2-4:2 FTS, Sodium 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane Sulfonate-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5F9O3S.Na/c7-3(8,1-2-19(16,17)18)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;/h1-2H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13CH2][13CH2]C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | sodio;3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro(1,2-^{13}C_{2})hexano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 352.12 |
| Mostrar más |