Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorododecan-1-ol, TRC
Código de producto. 30426396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426396 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30426396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2862251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol
CAS 865-86-1
Fórmula molecular C12 H5 F21 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluoro-1-dodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydrohenicosafluorododecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorododecanol, 10:2 FTOH, 10:2 Fluorotelomer alcohol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecanol, 2-(Perfluorodecyl)ethanol, 2-(Perfluorodecyl)ethyl alcohol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12','12,12-Heneicosafluorododecan-1-ol, 3-(Perfluorodecyl)ethanol, A 2020, A 2020 (fluoro compound), PFA 10
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5F21O/c13-3(14,1-2-34)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)11(29,30)12(31,32)33/h34H,1-2H2
SMILES OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicoafluordodecan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 564.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.0005