Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane, TRC
Código de producto. 30137446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137446 5 g 5 g
30134857 10 g 10 g
17948259 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9997235G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101947-16-4
Fórmula molecular C16 H19 F17 O3 Si
Peso molecular (g/mol) 610.38
Sinónimo (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane, (Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyltriethoxysilane, 1-(Heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl)triethoxysilane, 17F, 17F (silane), 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyltriethoxysilane, AC-FAS, AY 43-158E, F 1060, FAS, SIH 5841.2, Triethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl) silane, [2-(Perfluorooctyl)ethyl]triethoxysilane, Silane, triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)-
Nombre IUPAC trietoxi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)silano
SMILES CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)triethoxysilane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19F17O3Si/c1-4-34-37(35-5-2,36-6-3)8-7-9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.0832
Porcentaje de pureza >95%