Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorodeciltrietoxisilano, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349255 25 g 25 g
11329255 1 g 1 g
11339255 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16585.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltrietoxisilano se utiliza para unir películas de poli(tetrafluoroetileno) a obleas de silicio. También se utiliza en recubrimientos antirreflectantes, recubrimientos antiadherencia y recubrimientos de repelente para suelos.
Solubilidad
Miscible con etanol y tetrahidrofurano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101947-16-4
Fórmula molecular C16H19F17O3Si
Peso molecular (g/mol) 610.38
Número MDL MFCD00042334
Clave InChI MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g
PubChem CID 145374
Nombre IUPAC trietoxi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)silano
SMILES CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 103°C to 106°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3
Número UN UN1760
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Información de solubilidad Miscible with ethanol and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.38
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.342
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.41