Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodecildimetilclorosilano, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11359245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359245 25 g 25 g
11339245 1 g 1 g
11349245 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16582.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74612-30-9
Fórmula molecular C12H10ClF17Si
Peso molecular (g/mol) 540.72
Número MDL MFCD00042343
Clave InChI JHCJWHBMXWOYDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl dimethylchlorosilane, 2-heptadecafluorooctyl ethylchlorodimethylsilane, chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethylsilane, chloro-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl-dimethylsilane, chlorodimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylsilane, silane,chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethyl
PubChem CID 144665
Nombre IUPAC cloro-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)(CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 197°C to 198°C
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyldimethylchlorosilane
Cantidad 25 g
Número UN UN2987
Beilstein 4584072
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.73
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Índice de refracción 1.3415
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.654