Learn More
Ácido 1H,1H,2H,2H-perfluorodecanosulfónico 13C2 (1,2-13C2) sodio 50 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium |
| CAS | 2708218-90-8 |
| Disolvente o matriz | Methanol/Water |
| Fórmula molecular | 13C2 C8 H4 F17 O3 S . Na |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 13C2-8:2 FTSNa |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5F17O3S.Na/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27;/h1-2H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/i1+1,2+1; |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13CH2][13CH2]C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | sodio;3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro(1,2-^{13}C_{2})decano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 552.1499 |
| Mostrar más |