Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-yodooctano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395339 5 g 5 g
11305349 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20984.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2043-57-4 | C8H4F13I | 474.004 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermediario en la síntesis de productos de fluoruro orgánico. También se ha demostrado que tiene efectos estrogénicos potenciales.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de metales alcalinos, la luz y los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en oscuridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2043-57-4
Fórmula molecular C8H4F13I
Peso molecular (g/mol) 474.004
Número MDL MFCD00039410
Clave InChI NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
PubChem CID 74888
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-yodooctano
SMILES C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión ∼20°C
Densidad 1.94
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Índice de refracción 1.36
Cantidad 5 g
Beilstein 1887105
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 474
Porcentaje de pureza 97%