Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-yodohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451067 5 g 5 g
11461067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24075.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2043-55-2 | C6H4F9I | 373.988 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2043-55-2
Fórmula molecular C6H4F9I
Peso molecular (g/mol) 373.988
Número MDL MFCD00039409
Clave InChI CXHFIVFPHDGZIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorohexyl iodide, 2-perfluorobutyl ethyl iodide, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo, 1h,1h,2h,2h-nonafluorohexyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-nonafluorohexane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorohexyliodide, 2-nonafluorobutyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorohexane, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iodohexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-iodo-hexane
PubChem CID 74887
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-6-yodohexano
SMILES C(CI)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Punto de fusión -25°C
Densidad 1.94
Punto de ebullición 138°C to 140°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.37
Cantidad 5 g
Beilstein 1870862
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.99
Porcentaje de pureza 97%