Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-dodecanol, 96 %
Código de producto. 11399255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399255 1 g 1 g
11309265 5 g 5 g
11319265 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16589.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-dodecanol se utiliza en el procesamiento de tejidos, revestimiento, pintura de electrodomésticos y pintura de barcos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-86-1
Fórmula molecular C12H5F21O
Peso molecular (g/mol) 564.14
Número MDL MFCD00039545
Clave InChI FLXYIZWPNQYPIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-perfluorodecyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorododecan-1-ol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro dodecanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-dodecanol, unii-a72u7q973t, 1h,1h,2h,2h-perfluorododecanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-dodecanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodeca-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-dodecanol 1g
PubChem CID 70083
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henicoafluordodecan-1-ol
SMILES OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol
Punto de fusión 90°C to 95°C
Punto de ebullición 145°C (10 mmHg)
Fórmula lineal CF3(CF2)9CH2CH2OH
Cantidad 1 g
Beilstein 2029867
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.14
Porcentaje de pureza 96%