Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-decanol, 97 %
Código de producto. 11499936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499936 10 g 10 g
11409946 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20902.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una sustancia química aplicada a la formación de una barrera y un recubrimiento autorreparable en materiales de cinc metálico. Induce la muerte celular y la formación de especies de oxígeno oxidativo o reactivo en las células del gránulo cerebeloso. Se utiliza para fabricar surfactantes y productos poliméricos con una amplia gama de aplicaciones comerciales (puede contener pequeñas cantidades de material residual no reaccionado). Los polímeros se utilizan principalmente para recubrir textiles, papel y alfombras para repeler el aceite, las manchas y el agua.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 678-39-7
Fórmula molecular C10H5F17O
Peso molecular (g/mol) 464.122
Número MDL MFCD00039544
Clave InChI JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
PubChem CID 69619
ChEBI CHEBI:63919
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecan-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol
Punto de fusión 45°C to 50°C
Punto de ebullición 112°C to 114°C (10 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 2227487
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.12
Porcentaje de pureza 97%